missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Disulfate, EMSURE™, MilliporeSigma™,
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Pyrosulfate |
| Smältpunkt | 325°C |
| CAS | 7790-62-7 |
| Färg | White |
| pH | 0.8 (50g/L, H2O, 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 50 kg |
| Molekylformel | K2O7S2 |
| Synonym | potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat |
| InChI-nyckel | KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?