missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Disulfate (Potassium Pyrosulfate), Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Disulfate (Potassium Pyrosulfate) |
| Smältpunkt | 325°C |
| Kvantitet | 5 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011385 |
| Synonym | Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate), Potassium pyrosulfate, Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.32 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?