Läs mer
Potassium Disulfate, Puriss. p.a. ≥97.5% (T), Solstice
Produktkod. 15605950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15605950 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Produktkod. 15605950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 602351KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Puriss. p.a.,≥97.5% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Potassium disulfate
Smältpunkt 325°C
CAS 7790-62-7
Färg White
pH 1.0 to 2.0 (25.5g/L at 25°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel K2O7S2
MDL-nummer MFCD00011385
UN-nummer UN3260
Synonym potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
InChI-nyckel KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dipotassium;sulfonato sulfate
Molekylvikt (g/mol) 254.31
PubChem CID 62681
Formel vikt 254.32g/mol
Procent renhet ≥97.5% (T)
Förpackning Poly bottle
Densitet 2.28g/mL at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium disulphate
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Consejos de prudencia
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium disulphate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.