Läs mer
Kaliumdisulfat, TRC
Produktkod. 30134575
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134575 100 g
30005604 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP695075100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-62-7
Molekylformel K2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 254.32
Synonym Potassium Pyrosulfate (K2S2O7), Pyrosulfuric Acid Dipotassium Salt, Dipotassium Disulfate, Dipotassium Pyrosulfate, Potassium Disulfate, Potassium Disulfate (K2S2O7), Potassium Pyrosulfate, Potassium Sulfate (K2S2O7)
IUPAC-namn dikalium; sulfonatosulfat
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Disulfate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Formel vikt 253.836