Läs mer
Potassium disulfite, ≥98%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15618010 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15618010 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15618010 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer P2522500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium disulfite
CAS 16731-55-8
Kvantitet 500 g
Molekylformel K2O5S2
Linjär formel K2S2O5
MDL-nummer MFCD00167605
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
InChI-nyckel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dipotassium sulfinatosulfonate
Molekylvikt (g/mol) 222.31
PubChem CID 28019
Formel vikt 222.32g/mol
Procent renhet ≥98%
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.3g/cm3