Läs mer
Kaliumdisulfit, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15613360
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
50kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15613360 1 kg 1kg
15633360 500 g 500g
15623360 2.5 kg 2.5kg
15653360 6 x 1 kg Paket med 6
15643360 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15613360 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312681KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, pulver,≥ 96 % (jodometrisk)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16731-55-8
Molekylformel K2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 222.31
MDL-nummer MFCD00167605
InChI-nyckel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-namn dikaliumsulfinatsulfonat
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Disulfite
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Linjär formel K2S2O5
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 222.32g/mol
Procent renhet ≥96% (iodometric)
Kvalitet puriss. pa
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium disulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium disulphite