missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Dodecanoate-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Dodecanoate-2,2-D2 |
| CAS | 82867-25-2 |
| Molekylformel | C12 D2 H21 O2 . K |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Dodecanoic-2,2-d2 acid, potassium salt (9 CI), Potassium dodecanoate-2,2-d2, Potassium dodecanoate-2,2-D2, Potassium laurate-2,2-d2, Lauric-2,2-d2 acid potassium salt, Lauric acid-2,2-d2 potassium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H24O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;/h2-11H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1/i11D2; |
| LEDER | [K+].[2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCC)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | potassium;2,2-dideuteriododecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.42 |
| Formel vikt | 240.146 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?