Läs mer
Kaliumetoxid (>85 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Ethoxide |
| CAS | 917-58-8 |
| Molekylformel | C2H5OK |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| LEDER | [K+].CC[O-] |
| IUPAC-namn | kalium; Etanolat |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.16 |
| Formel vikt | 83.9977 |