Läs mer
Kaliumetylxanthat, 97+%
Produktkod. 11460313
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460313 2500 g 2500g
11440313 100 g 100g
11450313 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460313 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11450.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 140-89-6 | C3H5KOS2 | 160,29 g/mol
Kaliumetylxantat används som reagens för extraktion av metalljoner till organiska lösningsmedel och vid framställning av 2-merkaptobensimidazoler och 2-merkaptobensoxazoler genom att reagera med o-fenylendiaminer respektive o-aminofenoler. Det fungerar som en prekursor vid framställning av osymmetriska sulfider genom korskopplingsreaktion och som ett flytmedel i gruvindustrin. Det är involverat i bestämningen av kadmium i vattenprover genom substökiometrisk radiokemisk metod och adsorptionen av kolloidalt färgämne dispers Blue 3 på förbehandlat polyestertyg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumetylxantat används som reagens för extraktion av metalljoner till organiska lösningsmedel och vid framställning av 2-merkaptobensimidazoler och 2-merkaptobensoxazoler genom att reagera med o-fenylendiaminer respektive o-aminofenoler. Det fungerar som en prekursor vid framställning av osymmetriska sulfider genom korskopplingsreaktion och som ett flytmedel i gruvindustrin. Det är involverat i bestämningen av kadmium i vattenprover genom substökiometrisk radiokemisk metod och adsorptionen av kolloidalt färgämne dispers Blue 3 på förbehandlat polyestertyg.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Oförenlig med starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-89-6
Molekylformel C3H5KOS2
Molekylvikt (g/mol) 160.29
MDL-nummer MFCD00004931
InChI-nyckel JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
PubChem CID 2735045
IUPAC-namn kalium;etoximetanditioat
LEDER [K+].CCOC([S-])=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium ethyl xanthate
Smältpunkt ∼205 °C (dekomposition)
Densitet 1.558
pH 9 till 10
Flampunkt 205 °C (401 °F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Obehagligt
Kvantitet 2500 g
Beilstein 3596974
Merck Index 14,7696
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 160.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.