Läs mer
Kaliumetylxantoget teknisk kvalitet, 90 %, TRC
Produktkod. 30424448
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30424448 10 g
1 options
Produktkod. 30424448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69710010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Ethyl Xanthogenate technical grade','90%
CAS 140-89-6
Molekylformel C3 H5 O S2 . K
Kvantitet 10 g
Synonym Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (1:1), Carbonic acid','dithio-','O-ethyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (9CI), (O-Ethyl dithiocarbonato)potassium, BKs, BKs (flotation agent), Dithiocarbonic acid O-ethyl ester potassium salt, Ethoxymethanedithioic acid potassium, Ethyl potassium xanthate, Ethyl potassium xanthogenate, Ethylxanthic acid potassium salt, KEX, O-Ethyl dithiocarbonate potassium salt, O-Ethyl potassium dithiocarbonate, Potassium O-ethyl carbonodithioate, Potassium O-ethyl dithiocarbonate, Potassium ethylxanthate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthate, Potassium xanthogenate, Z 3, Z 3 (pesticide)
InChI formel InChI=1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
LEDER [K+].CCOC(=S)[S-]
IUPAC-namn kalium; etoxymetanedithioat
Molekylvikt (g/mol) 160.3
Formel vikt 159.9419