Läs mer
Potassium ferricyanide, 98%, pure
Produktkod. 10330544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10330544 100 g Glasflaska 100g
10378620 500 g Glasflaska 500g
10703534 1 kg Glasflaska 1kg
10636974 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10330544 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196781000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13746-66-2
Molekylformel C6FeK3N6
Molekylvikt (g/mol) 329.25
MDL-nummer MFCD00011392
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium ferricyanide
Namnnotering 98%
Färg Orange till rött
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (Iodometry)
Linjär formel K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Merck Index 15, 7751
Löslighetsinformation Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-namn trikalium;järn(3+);hexacyanid
Formel vikt 329.26
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.85
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.