Läs mer
Kaliumferricyanid,≥ 99,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11447842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447842 500 g 500g
11437842 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215255990
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 13746-66-2
Molekylformel C6FeK3N6
Molekylvikt (g/mol) 329.25
MDL-nummer MFCD00011392
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC-namn trikalium;järn(3+);hexacyanid
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Ferricyanide
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99.0%
Formel vikt 329.5
Kvalitet ACS-reagens