Läs mer
Kaliumferricyanid, BAKER ANALYZED™ ACS-reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15558084 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558084 2.5 kg Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 2.5kg
1 options
Produktkod. 15558084 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 310405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Ferricyanide
CAS 13746-66-2
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Molekylformel C6FeK3N6
MDL-nummer MFCD00011392
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-namn trikalium;järn(3+);hexacyanid
Molekylvikt (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Formel vikt 329.26
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 1.85kg