Läs mer
Potassium Ferricyanide(III), 99%, >10μm, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15616750 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15616750 50 g Poly bottle 50g
15606750 250 g Poly bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15616750 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 70258750G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powder or chunks, <10 μm, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13746-66-2
Molekylformel C6FeK3N6
Molekylvikt (g/mol) 329.25
MDL-nummer MFCD00011392
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC-namn tripotassium;iron(3+);hexacyanide
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium ferricyanide(III)
Smältpunkt Decomposes without melting
Färg Red
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 50 g
Linjär formel K3Fe(CN)6
UN-nummer NONH for all modes of transport
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Densitet 1.85g/cm3 at 20°C