Läs mer
Potassium ferrocyanide trihydrate, 98.5%, ACS reagent
Produktkod. 10566602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
5g
Produktkod. 10566602
Brand: Thermo Scientific Acros 424135000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14459-95-1
Molekylformel C6H6FeK4N6O3
Molekylvikt (g/mol) 422.39
MDL-nummer MFCD00167023
InChI-nyckel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium hexacyanoferrate(II)
IUPAC-namn tetrakaliumhexacyanojärnbis(ylium)trihydrat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium ferrocyanide trihydrate
Smältpunkt 70.0°C
Färg Gult
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.50%
Linjär formel K4Fe(CN)6·3H2O
Merck Index 15, 7752
Löslighetsinformation Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 422.4
Procent renhet 98.5%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.85, 1.8500g/mL
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Potassium ferrocyanide trihydrate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till l godkänd avfallshanteringsanläggning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.