Läs mer
Kaliumferrocyanidtrihydrat ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11457842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457842 100 g 100g
11467842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215256080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    479.05 SEK / 100g
    Save 23.95 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 14459-95-1
Molekylformel C6H6FeK4N6O3
Molekylvikt (g/mol) 422.39
MDL-nummer MFCD00167023
InChI-nyckel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium Hexacyanoferate II
IUPAC-namn tetrakaliumhexacyanojärnbis(ylium)trihydrat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Ferrocyanide
Namnnotering Trihydrate
Kvantitet 100 g
Formel vikt 422.39
Kvalitet ACS
Densitet 7.87 g/cm3 at 25 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium Ferrocyanide ACS Grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).