Läs mer
Kaliumferrocyanidtrihydrat, TRC
Produktkod. 30133165
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133165 100 g
30132646 25 g
17987714 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP697305100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14459-95-1
Molekylformel C6FeK4N6 . 3(H2O)
Molekylvikt (g/mol) 422.39
Synonym Potassium Ferrocyanide (K4Fe(CN)6) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate (K4Fe(CN)6) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate(4-) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Tetrapotassium Ferrocyanide Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate(4-) Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ZJ 15 Trihydrate, Potassium Ferrocyanate Trihydrate, Hexacyanoferrate (4-) Tetrapotassium Trihydrate, Hexakis(cyano-C)ferrate Tetrapotassium Trihydrate, Hexakis(cyano-κC)ferrate Tetrapotassium Trihydrate, Iron Potassium Cyanide (FeK4(CN)6) Trihydrate;
IUPAC-namn tetrakalium; järn(2+); hexacyanid; trihydrat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[Fe+2].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Ferrocyanide Trihydrate
Kvantitet 100 g
Formel vikt 421.8399