Läs mer
Kaliumfluorid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389867 25 g 25g
11379867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11389867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042217.14
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
En mångsidig fluoridjonkälla som används i en studie av jonspecifik svällning och avsvällning av amfolytiska polymergeler, vid rumstemperaturoxidation av ädelmetaller i HF och vid mätning av elektronisk polarisationsförmåga hos joner i polymerer av alkalihalogenider. Denna jonkälla används nyligen i en studie av jonspecifik svällning och avsvällning av amfolytiska polymergeler, vid rumstemperaturoxidation av ädelmetaller i HF och vid mätning av elektronisk polariserbarhet av joner i polymerer av alkalihalogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-23-3
Molekylformel FK
Molekylvikt (g/mol) 58.10
MDL-nummer MFCD00011398
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC-namn kaliumfluorid
LEDER [F-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1505 °C
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride
Smältpunkt 859 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Beilstein 3902818
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1 M vid 20 °C) och vätefluorid. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 58.1
Brytningsindex 1.363
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver/flage/kristallin/pärlor
Ångtryck 0,13 hPa vid 752 °C
Densitet 2.48
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.