Läs mer
Kaliumfluorid, 99+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10136683 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10136683 1 kg Plastflaska 1kg
10469910 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10136683 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212600010
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-23-3
Molekylformel FK
Molekylvikt (g/mol) 58.10
MDL-nummer MFCD00011398
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride kf, potassium fluorure, potassium fluoride, anhydrous, potassiumfluoride, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluorure french, unii-9082wg1g3f, potassium fluoride, ccris 1568, fluorure de potassium
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC-namn kaliumfluorid
LEDER [F-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1505,0 °C
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride
Smältpunkt 860,0 °C
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 920 g/L (18 °C). Övrig löslighet: löslig i fluorvätesyra, olöslig i alkohol om inte vatten finns närvarande
Formel vikt 58.09
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.48
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.