Läs mer
Kaliumfluorid, 99%, extra ren, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-222059 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10482201
Brand: Thermo Scientific Acros 201350250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-23-3
Molekylformel FK
Molekylvikt (g/mol) 58.10
MDL-nummer MFCD00011398
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
LEDER [F-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1505°C
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride
Smältpunkt 860°C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Löslighetsinformation Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid,insoluble in alcohol unless water is present
IUPAC-namn kalium;fluorid
Formel vikt 58.09
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Identifiering Pass Test
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.48
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.