Läs mer
Kaliumfluorid, ACS, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369867
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369867 500 g 500g
11359867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11369867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042216.36
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kaliumfluorid används i metallbearbetning, batterier, beläggningar och fotografiska kemikalier. Den används för att studera jonspecifik svällning och avsvällning av amfolytiska polymergeler samt vid mätning av elektroniska polarisationsförmåga hos joner i polymerer av alkalihalogenider. Den finner tillämpning inom elektronikindustrin som en ytbehandlingsprodukt av metall. Det används som konserveringsmedel, livsmedelstillsats, katalysator och vattenabsorberande medel. I Finkelstein-reaktionen är den aktivt involverad i omvandlingen av klorkolväten till fluorkolväten med hjälp av polära lösningsmedel som dimetylformamid och etylenglykol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-23-3
Molekylformel FK
Molekylvikt (g/mol) 58.10
MDL-nummer MFCD00011398
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
LEDER [F-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1505 °C
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride
Smältpunkt 859 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% min
Linjär formel KF
UN-nummer UN1812
Beilstein 3902818
Merck Index 14,7632
Löslighetsinformation Löslighet i vatten vid 21° (96g/100 ml); Fritt löslig i kokande vatten; Löslig i vattenbaserad HF, flytande NH3; Olöslig i vattenfri alkohol
IUPAC-namn kaliumfluorid
Formel vikt 58.1
Procent renhet ≤99%
Kvalitet ACS
Brytningsindex 1.363
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.48 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.