Läs mer
Kaliumfluorid, vattenfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317737
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317737 50 g 50g
11327737 250 g 250g
11307737 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11317737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014130.18
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kaliumfluorid används i metallbearbetning, batterier, beläggningar och fotografiska kemikalier. Den används för att studera jonspecifik svällning och avsvällning av amfolytiska polymergeler samt vid mätning av elektroniska polarisationsförmåga hos joner i polymerer av alkalihalogenider. Den finner tillämpning inom elektronikindustrin som en ytbehandlingsprodukt av metall. Det används som konserveringsmedel, livsmedelstillsats, katalysator och vattenabsorberande medel. I Finkelstein-reaktionen är den aktivt involverad i omvandlingen av klorkolväten till fluorkolväten med hjälp av polära lösningsmedel som dimetylformamid och etylenglykol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-23-3
Molekylformel FK
Molekylvikt (g/mol) 58.10
MDL-nummer MFCD00011398
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
LEDER [F-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1505 °C
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride, anhydrous
Smältpunkt 859 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 3902818
Löslighetsinformation Löslig i vatten och vattenhaltig vätefluorid. Olöslig i alkohol.
IUPAC-namn kaliumfluorid
Formel vikt 58.1
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.363
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vit i olika former (pulver/flake/kristallina/pärlor, etc.)
Ångtryck 0,13 hPa vid 752 °C
Densitet 2,48 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.