Läs mer
Potassium Fluoride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10487070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10487070 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10487070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5000/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kokpunkt 1505°C
Smältpunkt 860°C
CAS 7789-23-3
Färg Vitt
pH 8 to 9
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel FK
MDL-nummer MFCD00011398
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [F-].[K+]
IUPAC-namn kaliumfluorid
Molekylvikt (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Formel vikt 58.09g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.