Läs mer
Kaliumfluoriddihydrat, 98,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367267
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367267 250 g 250g
11377267 25 g 25g
11387267 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11367267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011555.30
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kaliumfluoriddihydrat används som en stationär fas i gaskromatografi. Det används också för omvandling av klorkolväten till fluorkolväten genom Finkelstein-reaktion. Vidare används det som ett flussmedel för silverlödning och metallurgisk bearbetning. Det fungerar som ett analytiskt reagens, komplexbildare och maskeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13455-21-5
Molekylformel FH4KO2
Molekylvikt (g/mol) 94.13
MDL-nummer MFCD00149929
InChI-nyckel MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
LEDER O.O.[F-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride dihydrate
Smältpunkt 41 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.352
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.5 g/mL
UN-nummer UN1812
Merck Index 14,7632
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten Löslig i vatten; Olöslig i etanol.
IUPAC-namn kalium;fluorid;dihydrat
Formel vikt 94,13 (58,10 Vattenfri)
Procent renhet ≥98.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.