Läs mer
Potassium Fluoride Dihydrate, 98%, Reagent grade, Solstice
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Fluoride Dihydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | KF · 2H2O |
| UN-nummer | UN1812 |
| IUPAC-namn | potassium;fluoride;dihydrate |
| Formel vikt | 94.13g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Kvalitet | Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |