Läs mer
Kaliumfluoriddihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Fluoride Dihydrate |
| CAS | 13455-21-5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | KF . 2H2O |
| InChI formel | InChI=1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| LEDER | O.O.[F-].[K+] |
| IUPAC-namn | kalium; fluor; dihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.13 |
| Formel vikt | 93.9832 |