Läs mer
Potassium fluoride, Purified, ≥99%, Honeywell
Produktkod. 15660540 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 kg
Förpackning:
Paper / Poly Bag
Förpackningsstorlek:
20kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15660540 20 kg Paper / Poly Bag 20kg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15660540 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 0113220KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride
Namnnotering Purified, ≥99%
CAS 7789-23-3
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 20 kg
Molekylformel FK
MDL-nummer MFCD00011398
UN-nummer UN1812
Beilstein 3902818
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [F-].[K+]
IUPAC-namn potassium fluoride
Molekylvikt (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Procent renhet >99%
Kvalitet Purified
Förpackning Paper / Poly Bag
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.