Läs mer
Potassium fluoride, Purified, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15650540 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15650540 2.5 kg 2.5kg
1 options
Produktkod. 15650540 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 011322.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purified,≥99%
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Fluoride
CAS 7789-23-3
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel FK
Linjär formel KF
MDL-nummer MFCD00011398
UN-nummer 1812
Beilstein 3902818
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [F-].[K+]
IUPAC-namn potassium fluoride
Molekylvikt (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Formel vikt 58.1g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Purified
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.