Produktkod. 15625950
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackningsstorlek
15625950
250 g
250g
15615950
1 kg
1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15625950
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
60239250G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Puriss. p.a.,≥99.0% (F)
Leading the Industry For Over 65 Years Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Kemiska identifierare
CAS
7789-23-3
Molekylformel
FK
Molekylvikt (g/mol)
58.10
MDL-nummer
MFCD00011398
InChI-nyckel
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID
522689
ChEBI
CHEBI:66872
LEDER
[F-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Potassium fluoride
Kvantitet
250 g
Linjär formel
KF
UN-nummer
UN1812
Beilstein
3902818
IUPAC-namn
potassium;fluoride
Formel vikt
58.1g/mol
Procent renhet
≥99% (F)
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .