Läs mer
Kaliumfluorid, purum pa,≥ 99,0 % (F), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Beskrivning
- Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium fluoride |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Linjär formel | KF |
| UN-nummer | UN1812 |
| Beilstein | 3902818 |
| Formel vikt | 58.1g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (F) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium fluoride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.