Läs mer
Kaliumfluorid, purum p.a., ≥99,0 % (F), Solstice
Description
- Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Potassium fluoride |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | KF |
| UN-nummer | UN1812 |
| Beilstein | 3902818 |
| Formel vikt | 58,1 g/mol |
| Procent renhet | ≥99 % (F) |
| Kvalitet | Not Available |
| Förpackning | Plastic Bottle |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium fluoride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?