Läs mer
Kaliumfluorid, Purum pa,≥ 99,0 % (F), Honeywell™
Produktkod. 16635873 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16635873 10 kg -
16645873 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16635873 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 6024010KG
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-23-3
Molekylformel FK
Molekylvikt (g/mol) 58.10
MDL-nummer MFCD00011398
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn kaliumfluorid
LEDER [F-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1,505°C (1,013 hPa)
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride
Smältpunkt 846°C
Färg Färglös
CAS Max % 1
pH 8 to 9
Kvantitet 10 kg
Linjär formel KF
Beilstein 3902818
Kvalitet Reagens
Densitet 2.48 g/cm3 (20°C)