Läs mer
Kaliumfluorid, Purum p.a., ≥99,0 % (F), Solstice
Produktkod. 16645873
Change view
Kvantitet:
10 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16645873 25 kg 25kg
16635873 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16645873 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 6024025KG
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-23-3
Molekylformel FK
Molekylvikt (g/mol) 58.10
MDL-nummer MFCD00011398
InChI-nyckel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn kaliumfluorid
LEDER [F-].[K+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride
Kvantitet 25 kg
UN-nummer UN1812