Läs mer
Potassium Fluoride, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1505°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | Potassium Fluoride |
| Smältpunkt | 846°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011398 |
| Synonym | Potassium fluoride, Potassium fluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.1 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.48 g/cm3 at 20°C |