Läs mer
Kaliumfluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium fluoride |
| CAS | 7789-23-3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | FK |
| Synonym | Potassium fluoride (KF) (9CI','ACI), Potassium fluoride (8CI), Clocat F, Potassium monofluoride, Potassium monofluoride (KF) |
| InChI formel | InChI=1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [F-].[K+] |
| IUPAC-namn | Kaliumfluorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.0967 |
| Formel vikt | 57.9621 |