Läs mer
Kaliumfluorid, TRC
Produktkod. 30424829
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30424829 100 g
1 options
Produktkod. 30424829 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP695080100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium fluoride
CAS 7789-23-3
Kvantitet 100 g
Molekylformel FK
Synonym Potassium fluoride (KF) (9CI','ACI), Potassium fluoride (8CI), Clocat F, Potassium monofluoride, Potassium monofluoride (KF)
InChI formel InChI=1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
LEDER [F-].[K+]
IUPAC-namn Kaliumfluorid
Molekylvikt (g/mol) 58.0967
Formel vikt 57.9621