Läs mer
Potassium fluorosulfate, 99.5%
Produktkod. 11363888
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363888 10 g 10g
11353888 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040322.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13455-22-6 | FKO3S | 138.15 g/mol
Använd som primär och sekundär mellanprodukt. Hittar tillämpning inom kemisk forskning..
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13455-22-6
Molekylformel FKO3S
Molekylvikt (g/mol) 138.15
MDL-nummer MFCD00216618
InChI-nyckel VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluorosulfate, potassium sulfurofluoridate, potassium fluorosulphate, fluorosulfonyloxypotassium, acmc-1c0t1, potassium fluorosulfonyl oxidanide, potassium ion o-fluorosulfonyl oxidanidolate, fluorosulfuric acid,potassium salt 8ci,9ci
PubChem CID 23678652
IUPAC-namn kaliumsulfurofluoridat
LEDER [K+].[O-]S(F)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium fluorosulfate
Smältpunkt 350°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 10 g
Linjär formel KSO3F
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Hydrolysis.
Formel vikt 138.16
Procent renhet 99.5%
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.