Läs mer
Kaliumformat, 96 %, praktik.
Produktkod. 15129283 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15129283 5 kg Plasttrumma 5kg
10677031 100 g Plastflaska 100g
10563134 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15129283 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418220050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-29-4
Molekylformel CHKO2
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00013100
InChI-nyckel WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC-namn kalium;formiat
LEDER C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium formate
Smältpunkt 165 °C till 168 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Plasttrumma
Linjär formel HCOOK
Kvantitet 5 kg
Merck Index 15,7754
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
Formel vikt 84.12
Procent renhet 96%
Kvalitet Praktisk
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.