Läs mer
Kaliumformiat, 99% (vatten mindre än 2%), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11401938
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401938 1000 g 1000g
11411938 250 g 250g
11421938 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14551.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.115 g/mol
Kaliumformiat fungerar som en mellanprodukt i formiatkaliprocessen för framställning av kalium. Det är ett avisningssalt för användning på vägar. Det fungerar som en korrosionsinhibitor, ett anti-kalkmedel, en funktionell vätska, ett processhjälpmedel och används i petroleumproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumformiat fungerar som en mellanprodukt i formiatkaliprocessen för framställning av kalium. Det är ett avisningssalt för användning på vägar. Det fungerar som en korrosionsinhibitor, ett anti-kalkmedel, en funktionell vätska, ett processhjälpmedel och används i petroleumproduktion.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-29-4
Molekylformel CHKO2
Molekylvikt (g/mol) 84.115
MDL-nummer MFCD00013100
InChI-nyckel WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC-namn kalium;formiat
LEDER C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Formate
Smältpunkt 165°C to 168°C
Densitet 1.91
Analysprocentintervall 99%
Anteckningar om analysprocent (vatten< 2 %)
Kvantitet 1000 g
Beilstein 3623272
Känslighet Very Hygroscopic
Merck Index 14,7633
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium formate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.