Läs mer
Potassium Formate, Purum p.a., ≥99.0% (NT), Honeywell™
Produktkod. 15665950 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15665950 500 g Poly bottle 500g
1 options
Produktkod. 15665950 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 60243500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥99.0% (NT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt >167°C
Kemiskt namn eller material Potassium formate
Smältpunkt 165°C to 168°C
CAS 590-29-4
Färg White
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 500 g
Molekylformel CHKO2
Linjär formel HCOOK
MDL-nummer MFCD00013100
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3623272
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
InChI-nyckel WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(=O)[O-].[K+]
IUPAC-namn potassium;formate
Molekylvikt (g/mol) 84.115
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Formel vikt 84.12g/mol
Procent renhet ≥99.0% (NT)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle