Läs mer
Potassium furan-2-trifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475177
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475177 250 mg 250mg
15465177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32458.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166328-14-9
Molekylformel C4H3BF3KO
Molekylvikt (g/mol) 173.971
MDL-nummer MFCD09842753
InChI-nyckel IXQFYHBNPWHCCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-furantrifluoroborate, potassium furan-2-yltrifluoroborate, potassium trifluoro furan-2-yl boranuide, potassium furan-2-trifluoroborate, potassium 2-furyltrifluoroborate salt, potassium trifluoro furan-2-yl borate, potassium trifluoro furan-2-yl borate 1-, borate 1-, trifluoro-2-furanyl-, potassium
PubChem CID 23669286
IUPAC-namn potassium;trifluoro(furan-2-yl)boranuide
LEDER [B-](C1=CC=CO1)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium furan-2-trifluoroborate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.98
Procent renhet 95%