Läs mer
Potassium heptafluorotantalate(V), 99.7%
Produktkod. 11323878
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323878 50 g 50g
11333878 10 g 10g
11313878 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040316.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16924-00-8 | F7K2Ta | 392.133 g/mol
Det är en viktig råvara. Används i kemisk forskning. Använd som primär och sekundär mellanprodukt (farmaceutiska mellanprodukter). Används vid framställning och beredning av tantalpulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16924-00-8
Molekylformel F7K2Ta
Molekylvikt (g/mol) 392.133
MDL-nummer MFCD00042369
InChI-nyckel DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Synonym potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5
PubChem CID 28146
IUPAC-namn dikalium;heptafluortantal(2-)
LEDER F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium heptafluorotantalate(V)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Decomposes in water; Slightly soluble in HF
Formel vikt 392.14
Procent renhet 99.7%
Densitet 4.560 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.