Läs mer
Kaliumhexabromoiridat(IV), 99,9% (metallbas), Ir 25,2% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319417 5 g 5g
11309417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041012.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19121-78-9 | Br6IrK2 | 749.838 g/mol
Det är en ädelmetallförening och en homogen katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19121-78-9
Molekylformel Br6IrK2
Molekylvikt (g/mol) 749.838
MDL-nummer MFCD00054221
InChI-nyckel RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir
PubChem CID 22555925
IUPAC-namn dikalium;hexabromoiridium(2-)
LEDER [K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexabromoiridate(IV)
Färg Svart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 749.86
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 25.2% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.