Läs mer
Kaliumhexabromopalladat(IV), Premion™ , 99,999 % (metallbas), Pd 15,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314998
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314998 1 g 1g
11324998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043947.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16919-74-7 | Br6K2Pd | 664.041 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16919-74-7
Molekylformel Br6K2Pd
Molekylvikt (g/mol) 664.041
MDL-nummer MFCD03093651
InChI-nyckel SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexabromopalladate iv , premion
PubChem CID 121233751
IUPAC-namn dikalium;tetrabromopalladium;dibromid
LEDER [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexabromopalladate (IV)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 664.04
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 15.5% min
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.