Läs mer
Potassium hexachloroiridate(III) hydrate, Ir 32.8% min
Produktkod. 11361978
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361978 5 g 5g
11341978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011887.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35705-96-5
Kaliumhexakloroiridat(III)hydrat används för att framställa andra iridiumföreningar. Det används som en redoxmediator för att visualisera mänskliga fingeravtryck på ett poly(vinylidendifluorid)-membran genom skanning av elektrokemisk mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35705-96-5
MDL-nummer MFCD00038699
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexachloroiridate(III) hydrate
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 522.22 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 33.4% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.