Läs mer
Potassium hexachloroiridate(IV), Ir 39% min
Produktkod. 11391978
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391978 1 g 1g
11381978 5 g 5g
11371978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011888.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16920-56-2 | Cl6IrK2 | 483.11 g/mol
Kaliumhexakloroiridat(IV) används för att framställa platinananopartiklar (PNP) genom reduktion med trinatriumcitrat och natriumdodecylsulfat som stabilisatorreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16920-56-2
Molekylformel Cl6IrK2
Molekylvikt (g/mol) 483.11
MDL-nummer MFCD00011369
InChI-nyckel SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2-
PubChem CID 11049163
IUPAC-namn dikalium;hexakloroiridium(2-)
LEDER [Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexachloroiridate(IV)
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 483.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 39% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.