Läs mer
Kaliumhexakloroosmat(IV), Os 38,7 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326568
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326568 5 g 5g
11306568 0.25 g 0.25g
11316568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012177.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16871-60-6
Kaliumhexakloroosmat(IV) används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16871-60-6
MDL-nummer MFCD00011371
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexachloroosmate(IV)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Linjär formel K2OsCl6
Merck Index 14,7635
Löslighetsinformation Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol
Formel vikt 481.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Os 38.7% min.
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.