Läs mer
Kaliumhexaklorpalladat(IV), Pd 26,3% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381968 1 g 1g
11391968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011884.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16919-73-6 | Cl6K2Pd | 397.317 g/mol
Kaliumhexaklorpalladat(IV) används som organiska reagenser och farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16919-73-6
Molekylformel Cl6K2Pd
Molekylvikt (g/mol) 397.317
MDL-nummer MFCD00043081
InChI-nyckel OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachloropalladate iv, dipotassium hexachloropalladate, dipotassium hexachloropalladate 2-, ccris 7827, potassiuim hexachloropalladate iv, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, potassium palladium iv chloride, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, oc-6-11, potassium chloropalladate iv 6ci, dipotassiumhexachloropalladate
PubChem CID 61852
IUPAC-namn dikalium;hexaklorpalladium(2-)
LEDER Cl[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexachloropalladate(IV)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 397.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 26.3% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.738 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.