Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hexachloroplatinate(IV) |
| Smältpunkt | 250.0°C |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | K2PtCl6 |
| Merck Index | 15,7757 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 50g/L (95°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| IUPAC-namn | dikalium;hexaklorplatina(2-) |
| Formel vikt | 486.01 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium hexachloroplatinate(IV)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H372-Orsakar organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.