Läs mer
Kaliumhexaklorplatinat(Iv), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10785911 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10785911 1 g Flaska 1g
1 options
Produktkod. 10785911 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4320/43
Specifikationer
Smältpunkt 250°C
CAS 16921-30-5
Färg Orange till gult
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 g
Molekylformel Cl6K2Pt
MDL-nummer MFCD00011389
Synonym potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
InChI-nyckel DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
LEDER [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn dikaliumhexaklorplatinumdiuid
Molekylvikt (g/mol) 485.98
PubChem CID 61856
Formel vikt 486.01g/mol
Förpackning Flaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hexachloroplatinate(IV)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.